2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H61251.03 H61251.06
H61251.03EA 1375 SEK
H61251.03 H61251.06
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Smältpunkt: 154…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01569539
CAS nummer: 2252-37-1