4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
H61110.06
H61110.14
H61110.06EA
945
SEK
H61110.06
H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formel:
C₇H₆FNO₃ Smältpunkt: 62…64 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013375 CAS nummer: 445-83-0 |