1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3-Chloro-2-fluorobromobenzene
H61622.14
H61622.22
H61622.14EA
1225
SEK
H61622.14
H61622.22
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃BrClF MW: 209.44 g/mol Smältpunkt: 42…46 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03412182 CAS nummer: 144584-65-6 |