2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2778-25G T2778-5G
TCIAT2778-25GEA 3575 SEK
TCIAT2778-25G TCIAT2778-5G
2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formel: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Kokpunkt: 102°C
Densitet: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 30°C
MDL Number: MFCD03001162
CAS nummer: 76469-41-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&vid=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %