Bromofenolblått
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
14331-25 14331-50 14331-100
CAYM14331-25EA 1300 SEK
CAYM14331-25 CAYM14331-50 CAYM14331-100
Bromofenolblått
Bromofenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Smältpunkt: 273 °C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005875
CAS nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429