2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H61260.14 H61260.22
H61260.14EA 2150 SEK
H61260.14 H61260.22
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kokpunkt: 110 °C (10 mmHg)
Smältpunkt: 18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095068
CAS nummer: 1480-87-1