Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Leverantör: Cayman Chemical
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 935 SEK
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₅NO₄
Kokpunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 188…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006295
CAS nummer: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258