Diakrylamidometan ≥98.0% för elektrofores
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
M0506-25G
M0506-100G
TCIAM0506-25GEA
430
SEK
TCIAM0506-25G
TCIAM0506-100G
Diakrylamidometan ≥98.0% för elektrofores
Diakrylamidometan
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ MW: 154.17 g/mol Kokpunkt: 125 Smältpunkt: 300°C Flampunkt: 138 Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Functionality test | to pass test |