L (+)-Askorbinsyra
Leverantör: Cayman Chemical
14656-50 14656-100 14656-250
CAYM14656-50EA 935 SEK
CAYM14656-50 CAYM14656-100 CAYM14656-250
L (+)-Askorbinsyra
L (+)-Askorbinsyra
Formel: C₆H₈O₆
Kokpunkt: 553 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 190…192 °C
Densitet: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064328
CAS nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM