2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 1050 SEK
H59777.03 H59777.06
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Smältpunkt: 157…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672930
CAS nummer: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III