1,2,5-Trimethylpyrrole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T1939-25ML
T1939-5ML
TCIAT1939-25MLEA
1400
SEK
TCIAT1939-25ML
TCIAT1939-5ML
1,2,5-Trimethylpyrrole ≥98.0%
1,2,5-Trimethylpyrrole
Formel:
C₇H₁₁N MW: 109,1689 g/mol Flampunkt: 52°C |
MDL Number:
MFCD00003090 CAS nummer: 930-87-0 EINECS: 213-225-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |