2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0260-25ML D0260-5ML
TCIAD0260-25MLEA 1300 SEK
TCIAD0260-25ML TCIAD0260-5ML
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0%
2,5-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
Kokpunkt: 169°C
Flampunkt: 54°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005223
CAS nummer: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&vid=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %