1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A2241-25G
A2241-5G
TCIAA2241-25GEA
1850
SEK
TCIAA2241-25G
TCIAA2241-5G
1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminopiperidine
Formel:
C₅H₁₂N₂ Kokpunkt: 146°C Flampunkt: 36°C |
MDL Number:
MFCD00006489 CAS nummer: 2213-43-6 EINECS: 218-666-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |