Cyclobutyl methyl ketone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
C1034-1ML
C1034-5ML
TCIAC1034-1MLEA
1375
SEK
TCIAC1034-1ML
TCIAC1034-5ML
Cyclobutyl methyl ketone ≥98.0%
Cyclobutyl methyl ketone
Formel:
C₆H₁₀O Kokpunkt: 137°C Flampunkt: 28°C |
MDL Number:
MFCD00037148 CAS nummer: 3019-25-8 EINECS: 221-163-6 UN: 1224 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |