N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0872-25G
C0872-500G
TCIAC0872-25GEA
245
SEK
TCIAC0872-25G
TCIAC0872-500G
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0%
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Kokpunkt: 186°C |
MDL Number:
MFCD00019856 CAS nummer: 94-34-8 EINECS: 202-325-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |