4-Butylbiphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
4-Butyl-1,1'-Biphenyl
B3888-5G
B3888-25G
TCIAB3888-5GEA
215
SEK
TCIAB3888-5G
TCIAB3888-25G
4-Butylbiphenyl ≥98.0%
4-Butylbiphenyl
Formel:
C₁₆H₁₈ MW: 210,32 g/mol Kokpunkt: 129°C Smältpunkt: 16°C |
MDL Number:
MFCD00100665 CAS nummer: 37909-95-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |