N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
N1,N6-Dimethylhexane-1,6-diamine
D1298-10ML
D1298-25ML
TCIAD1298-10MLEA
1625
SEK
TCIAD1298-10ML
TCIAD1298-25ML
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0%
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane
Formel:
C₈H₂₀N₂ MW: 144,2578 g/mol Kokpunkt: 205°C Flampunkt: 112°C |
MDL Number:
MFCD00008293 CAS nummer: 13093-04-4 EINECS: 236-005-1 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |