tert-Butylacetyl chloride ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3,3-Dimethylbutyryl chloride
B1196-25ML
B1196-250ML
TCIAB1196-25MLEA
565
SEK
TCIAB1196-25ML
TCIAB1196-250ML
tert-Butylacetyl chloride ≥99.0%
tert-Butylacetyl chloride
Formel:
C₆H₁₁ClO MW: 134,61 g/mol Kokpunkt: 132°C Flampunkt: 21°C |
MDL Number:
MFCD00000737 CAS nummer: 7065-46-5 EINECS: 230-356-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 99.0 % |