3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Methylpentane-1,5-diol
M0710-25ML M0710-500ML
TCIAM0710-25MLEA 245 SEK
TCIAM0710-25ML TCIAM0710-500ML
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 150°C
Flampunkt: 146°C
MDL Number: MFCD00039547
CAS nummer: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&vid=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %