4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
D4138-25G D4138-5G
TCIAD4138-25GEA 1325 SEK
TCIAD4138-25G TCIAD4138-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥97.0%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Formel: C₁₃H₉ClF₂
Kokpunkt: 112°C
MDL Number: MFCD00044329
CAS nummer: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07645cb35c22564f4809219a0f331dcfa45008bb&vid=07645cb35c22564f4809219a0f331dcfa45008bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %