10-Bromodecanoic acid 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H60292.06 H60292.14
H60292.06EA 1300 SEK
H60292.06 H60292.14
10-Bromodecanoic acid 95%
10-Bromodecanoic acid
Formel: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Smältpunkt: 38…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014388
CAS nummer: 50530-12-6