Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
A13814.03 A13814.06
A13814.03EA 970 SEK
A13814.03 A13814.06
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Smältpunkt: 124…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051948
CAS nummer: 2199-46-4