5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
B24950.03 B24950.06
B24950.03EA 740 SEK
B24950.03 B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₄
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053057
CAS nummer: 175135-19-0