2-Morpholinobenzaldehyde
Leverantör: Thermo Scientific
SEW05383DA SEW05383EA
MAYBSEW05383DAEA 0 SEK
MAYBSEW05383DA MAYBSEW05383EA
2-Morpholinobenzaldehyde
2-Morpholinobenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00662562
CAS nummer: 58028-76-5