2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D3346-25G D3346-5G
TCIAD3346-25GEA 950 SEK
TCIAD3346-25G TCIAD3346-5G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Kokpunkt: 118°C
MDL Number: MFCD00052633
CAS nummer: 875-35-4
EINECS: 212-873-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=830e36b25e79324e44445e95c58da12c588acdcf&vid=830e36b25e79324e44445e95c58da12c588acdcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C