1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
B1403-25G B1403-5G
TCIAB1403-25GEA 3275 SEK
TCIAB1403-25G TCIAB1403-5G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Kokpunkt: 100°C
Flampunkt: 97°C
MDL Number: MFCD00042090
CAS nummer: 802-93-7
EINECS: 212-354-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=139770db9889cdd61b1cee72f303cfd73da2e641&vid=139770db9889cdd61b1cee72f303cfd73da2e641&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %