Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
B22564.06 B22564.14
B22564.06EA 1150 SEK
B22564.06 B22564.14
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 6908-41-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-52° MDL No.: MFCD00009984
Formel: C₉H₁₀O₃
Smältpunkt: 46…52 °C
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009984
CAS nummer: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0