Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
M1353-25G M1353-5G
TCIAM1353-25GEA 2775 SEK
TCIAM1353-25G TCIAM1353-5G
Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0%
Methyl-5-methylsalicylate
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1700 g/mol
Kokpunkt: 242°C
Flampunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00016485
CAS nummer: 22717-57-3
EINECS: 245-173-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&vid=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %