4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
P1336-1G P1336-5G
TCIAP1336-1GEA 775 SEK
TCIAP1336-1G TCIAP1336-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formel: C₁₀H₈O
Kokpunkt: 130°C
Flampunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00008776
CAS nummer: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&vid=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %