Hexametylendiamin 60% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 1,6-Hexylendiamin
411560010 411562500
ACRO411560010EA 1350 SEK
ACRO411560010 ACRO411562500
Hexametylendiamin 60% (w/w) i vattenlösning
Hexametylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Flampunkt: 116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008243
CAS nummer: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 1783
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%