2-(Methylthio)thiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M1712-25G M1712-5G
TCIAM1712-25GEA 1625 SEK
TCIAM1712-25G TCIAM1712-5G
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0%
2-(Methylthio)thiazole
Formel: C₄H₅NS₂
MW: 131,21 g/mol
Kokpunkt: 62°C
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00858981
CAS nummer: 5053-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&vid=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %