4-(Morpholinosulphonyl)aniline
Leverantör: Thermo Scientific
TL00826DA
TL00826EA
MAYBTL00826DAEA
0
SEK
MAYBTL00826DA
MAYBTL00826EA
4-(Morpholinosulphonyl)aniline
4-(Morpholinosulphonyl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₃S MW: 242,300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00277213 CAS nummer: 21626-70-0 |