1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
L17527.03 L17527.06
L17527.03EA 890 SEK
L17527.03 L17527.06
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Smältpunkt: 149…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00076999
CAS nummer: 84358-13-4