Tetrahydrofurfuryl propionate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate
T1016-25ML T1016-500ML
TCIAT1016-25MLEA 565 SEK
TCIAT1016-25ML TCIAT1016-500ML
Tetrahydrofurfuryl propionate ≥97.0%
Tetrahydrofurfuryl propionate
Formel: C₈H₁₄O₃
Kokpunkt: 205°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00047080
CAS nummer: 637-65-0
EINECS: 211-297-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5ed12289baff478c898e4ecaa4d359c6f07ecd&vid=ec5ed12289baff478c898e4ecaa4d359c6f07ecd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %