Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0%
Leverantör: TCI
T0105-25G T0105-500G
TCIAT0105-25GEA 670 SEK
TCIAT0105-25G TCIAT0105-500G
Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0%
Tetrahydrofurfuryl acetate
Formel: C₇H₁₂O₃
Flampunkt: 84°C
MDL Number: MFCD00022478
CAS nummer: 637-64-9
EINECS: 211-296-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7ad403e2892c2f4e210882a0d301b29cd3de0a4&vid=c7ad403e2892c2f4e210882a0d301b29cd3de0a4&prid=web&clid=SAPDAM