S-Furfuryl thioacetate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1283-10G T1283-25G
TCIAT1283-10GEA 405 SEK
TCIAT1283-10G TCIAT1283-25G
S-Furfuryl thioacetate ≥97.0%
S-Furfuryl thioacetate
Formel: C₇H₈O₂S
Kokpunkt: 91°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00010083
CAS nummer: 13678-68-7
EINECS: 237-173-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&vid=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %