N-Fmoc-L-valine
Leverantör: NOVABIOCHEM
8.52021.0100 8.52021.0025 8.52021.0250
04-12-1039-100EA 1375 SEK
04-12-1039-100 04-12-1039-25 8.52021.0250
N-Fmoc-L-valine
N-Fmoc-L-valine
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD00037124
CAS nummer: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0