4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
T2825-1G
T2825-5G
TCIAT2825-1GEA
550
SEK
TCIAT2825-1G
TCIAT2825-5G
4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0%
4-Hydroxytetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,1317 g/mol Kokpunkt: 190°C Flampunkt: 88°C |
MDL Number:
MFCD00006633 CAS nummer: 2081-44-9 EINECS: 218-210-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |