3,6-Dibromopyridazine 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H61223.03 H61223.06
H61223.03EA 1475 SEK
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Smältpunkt: 117…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233947
CAS nummer: 17973-86-3