Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H61377.06 H61377.14
H61377.06EA 1225 SEK
H61377.06 H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Smältpunkt: 54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07782103
CAS nummer: 766-55-2