Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 1000 SEK
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Smältpunkt: 62…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082564
CAS nummer: 59382-59-1