3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 1325 SEK
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193.98 g/mol
Smältpunkt: 69…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12022324
CAS nummer: 4522-35-4