Jodklorid lösning 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® för fastställande av jodhalt, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Iodochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 1140 SEK
1.09163.1000 1.09163.2500
Jodklorid lösning 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® för fastställande av jodhalt, Supelco®
Jodklorid
Formel: ClI
MW: 162,36 g/mol
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 40 °C
MDL Number: MFCD00011354
CAS nummer: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
Order Now
Specifikation testresultat
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.