Vätningskannor
Leverantör: asecos
23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 40097 40098
MSGA23133EA 0 SEK
MSGA23133 MSGA23134 MSGA23135 MSGA23136 MSGA23137 MSGA23138 MSGA23139 MSGA40097 MSGA40098
Vätningskannor
Säkerhetsbehållare
These plunger cans are dedicated to the safe moistening of cloth, wipes and tissues.
  • Oanvänd vätska rinner tillbaka i behållaren.
  • Platta monterad på en fjäder med flambarriär.
  • Stöt- och explosionssäker (endast PE modellerna)