PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Leverantör: Corning
PCR-96-FS-C PCR-96-FS-CPBC
732-0664EA 590 SEK
732-0664 AXYGPCR-96-FS-CPBC
PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Plattor PCR plattor
PP-plattor, silikonmattor. Utvecklade för att passa 0,2 ml termocyklerblock.
  • Ultratunna väggar med enhetlig tjocklek förbättrar värmeöverföringen, vilket leder till kortare cykeltider och mer enhetliga resultat
  • Certifierat RNas-, DNas- och endotoxinsäkra för högsta möjliga provintegritet
  • AxyMat tätningsmattor, autoklaverbara och återanvändbara
Volume with AxyMat™: 140 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Eppendorf Realplex, MJ Research Opticon, Chromo4, Stratagene MX3000.