PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Leverantör: Corning
PCR-96-HS-C PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR
731-1010EA 645 SEK
731-1010 732-0803 731-4124
PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Plattor PCR plattor
PP-plattor, silikonmattor. Utvecklade för att passa 0,2 ml termocyklerblock.
  • Ultratunna väggar med enhetlig tjocklek förbättrar värmeöverföringen, vilket leder till kortare cykeltider och mer enhetliga resultat
  • Certifierat RNas-, DNas- och endotoxinsäkra för högsta möjliga provintegritet
  • AxyMat tätningsmattor, autoklaverbara och återanvändbara
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, ABI sequencers.