PCR-platta, 96-brunnars, platt topp, låg profil, Axygen®
Leverantör: Corning
PCR-96-LP-FLTW PCR-96LP-FLT-C
732-1022EA 1275 SEK
732-1022 732-1024
PCR-platta, 96-brunnars, platt topp, låg profil, Axygen®
Plattor PCR plattor
PP-plattor, silikonmattor. Utvecklade för att passa 0,2 ml termocyklerblock.
  • Ultratunna väggar med enhetlig tjocklek förbättrar värmeöverföringen, vilket leder till kortare cykeltider och mer enhetliga resultat
  • Certifierat RNas-, DNas- och endotoxinsäkra för högsta möjliga provintegritet
  • AxyMat tätningsmattor, autoklaverbara och återanvändbara
Volume with AxyMat™: 106 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): Eppendorf Realplex, MJ Opticon, Chromo4 qPCR, Stratagene QPCR.