PCR-platta, 96-brunnars, förhöjd kjol, Axygen®
Leverantör: Corning
PCR-96-AB-C PCR-96-AB-CPBC
732-0665EA 690 SEK
732-0665 731-0692
PCR-platta, 96-brunnars, förhöjd kjol, Axygen®
Plattor PCR plattor
PP-plattor, halvkjolar. Axygen® 96-brunnars förhöjda kjol PCR-platta är designad för att passa ABI Real-Time PCR termiska cykler och sekvenserare. Kan förseglas med 8/12 remsor, AxyMat™ eller tätningsfilm.
  • Ultratunna väggar med enhetlig tjocklek förbättrar värmeöverföringen, vilket leder till kortare cykeltider och mer enhetliga resultat
  • Certifierat RNas-, DNas- och endotoxinsäkra för högsta möjliga provintegritet
  • AxyMat tätningsmattor, autoklaverbara och återanvändbara