PCR-plattor med 384 brunnar, Axygen®
Leverantör: Corning
PCR-384-C PCR-384M2-C PCR-384-RGD-C PCR-384M2CPBC
732-0906EA 770 SEK
732-0906 732-0666 732-1037 AXYGPCR-384M2CPBC
PCR-plattor med 384 brunnar, Axygen®
Plattor PCR plattor
PP-plattor, silikonmattor. Utformad för att passa till 384-brunnars termocyklerblock.
  • Ultratunna väggar i jämn tjocklek ökar värmeöverföring som leder till kortare cykeltider och mera konsekventa resultat
  • Certifierad Rnase-, DNase- och endotoxin-säker för högsta provintegritet