Hematoxylin lösning (Harris), Q Path® för mikroskopi
Leverantör: VWR Q-Path Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047007.EA
1250
SEK
10047007.
10047107.
00607131.
Hematoxylin lösning (Harris), Q Path® för mikroskopi
Hematoxylinfärgningslösning
Ready to use solution for Papanicolaou cytological staining
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ MW: 302,28 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00078111 CAS nummer: 517-28-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear liquid |
Colour of solution | Purplish red |
Density (20/4) | 1,053 - 1,059 |
pH (20°C) | 2,2 - 2,6 |
Absorbance (0.5 %) | 553 - 560 nm |